missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RIG-1 modulator 1, MedChemExpress

Code produit 16446867
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16446867 5 mg
16491089 1 mg
16480507 50 mg
16474158 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16446867 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY107902

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress RIG-1 modulator 1 is an anti-viral compound which can be useful for the treatment of viral infections including influenza virus, HBV, HCV and HIV extracted from patent WO 2015172099 A1.

RIG-1 modulator 1 is an anti-viral compound which can be useful for the treatment of viral infections including influenza virus, HBV, HCV and HIV extracted from patent WO 2015172099 A1.

Spécification

Nom chimique ou matériau RIG-1 modulator 1
Forme physique Solid
CAS 1428729-63-8
Couleur Jaune clair
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H17N5OS2
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 35 mg/mL (104.34 mM)
SMILES O=C(NC1=NC2=CC=C(SC(C)=N3)C3=C2S1)NCCN(C)C
Poids moléculaire (g/mol) 335.45
Poids de la formule 335.45
Pourcentage de pureté 98.01%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.