Learn More
RIG-1 modulator 1, MedChemExpress
Code produit 16491089
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16491089 1 mg
16480507 50 mg
16474158 10 mg
16446867 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16491089 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY107902
MedChemExpress RIG-1 modulator 1 is an anti-viral compound which can be useful for the treatment of viral infections including influenza virus, HBV, HCV and HIV extracted from patent WO 2015172099 A1.
RIG-1 modulator 1 is an anti-viral compound which can be useful for the treatment of viral infections including influenza virus, HBV, HCV and HIV extracted from patent WO 2015172099 A1.
Spécification
Nom chimique ou matériau RIG-1 modulator 1
Forme physique Solid
CAS 1428729-63-8
Couleur Jaune clair
Quantité 1 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H17N5OS2
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 35 mg/mL (104.34 mM)
SMILES O=C(NC1=NC2=CC=C(SC(C)=N3)C3=C2S1)NCCN(C)C
Poids moléculaire (g/mol) 335.45
Poids de la formule 335.45
Pourcentage de pureté 98.01%
Qualité Research