Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ Plaques PCR à 96 puits à cadre rigide
Code produit 17861242 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Or
Rouge
Transparent
Vert
Type de jupe:
Couverture totale
Semi
Profile:
Étalon
Profil bas
Volume (métrique) des puits:
0,15 mL
0,2 mL
Conditionnement:
50 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Type de jupe Profile Volume (métrique) des puits Conditionnement
17861242 Bleu Semi Étalon 0,2 mL 50 pièces
17821242 Vert Couverture totale Profil bas 0,15 mL 50 pièces
17831242 Blanc Couverture totale Profil bas 0,15 mL 50 pièces
17891252 Transparent Couverture totale Profil bas 0,15 mL 50 pièces
17811262 Or Couverture totale Profil bas 0,15 mL 50 pièces
17811242 Bleu Couverture totale Profil bas 0,15 mL 50 pièces
17851242 Transparent Semi Étalon 0,2 mL 50 pièces
17841242 Transparent Semi Profil bas 0,15 mL 50 pièces
17801262 Rouge Couverture totale Profil bas 0,15 mL 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 17861242 Fournisseur BRANDTECH™ BRAND™ Code fournisseur 781548
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    320.00€
    243.80€ / 50 pièces
    Économisez 76.20€
    23% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Pour un débit d’échantillons moyen et élevé, ces plaques à 96 puits constituent une solution efficace pour la PCR et la qPCR.
  • Des cadres en polycarbonate solides garantissent une manipulation sûre dans les systèmes de pipetage semi-automatisés et automatisés et une protection optimale contre l’évaporation
  • Le cadre rigide permet l’utilisation de puits à paroi fine à partir de polypropylène vierge de qualité médicale à 100 %
  • L’épaisseur uniforme et fine des parois des puits assure un transfert rapide de la température du cycleur à l’échantillon, réduisant ainsi les durées de cycle
  • Une variété de choix de jupe garantit un bon ajustement dans les thermocycleurs courants pour un transfert de chaleur efficace
  • Différentes couleurs permettent de distinguer les étapes de flux de travail (pour la qPCR, des plaques blanches sont disponibles et reflètent de manière optimale les signaux de fluorescence)
  • La qualité des salles blanches garantit des résultats fiables, car les plaques sont produites dans des conditions de salles blanches contrôlées et répondent ainsi aux critères de pureté du niveau de qualité de la PCR BIO-CERT™ (exemptes d’ADN, de RNase, de DNase, de pyrogènes et d’inhibiteurs de PCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Non
Propriété de liaison Untreated
Certifications/Conformité Qualité PCR BIO-CERT™
Format Étalon
Description PCR plate 96-well, Rigid Frame, PC/PP, blue, semi skirted, Standard, wells transparent, BIO-CERT™ PCR QUALITY
Array 8 x 12
Autoclavable Non autoclavable
Conditionnement Bagged
Couleur Bleu
Jetable Single-use
Type de produit PCR 96-well plate
À utiliser avec (équipement) Cycleur PCR
Type de jupe Semi
Matériau Polycarbonate, polypropylène, Polypropylene
Volume (métrique) des puits 0,2 mL
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Untreated
Type de puits Rond
Profile Étalon
Couleur du puits Transparent
Longueur (métrique) 26 cm
Largeur (métrique) 22 cm
Hauteur (métrique) 10,5 cm
Fit for Purpose Prêt pour la PCR