Learn More
Justrite Rigid-Lock QuickBerm™
Description
- Le confort exceptionnel des travailleurs est assuré par le tissu enduit de PVC modifié 12.7, adapté au stockage de matériaux lourds dans l'espace de travail, aux entrées et sorties occasionnelles de véhicules et à la circulation piétonne.
- Résistant aux produits chimiques et supportant une exposition prolongée aux UV – idéal pour une utilisation en extérieur
- Le système breveté Rigid-Lock de fixation murale intégrée en acier inoxydable mesure 30 cm de profondeur et se verrouille à 90°.° pour un confinement sûr et étanche
Spécification
Spécification
| Matériau | PVC |
| Type | Pallet de confinement pour les contenants |
| Dimensions (L x l x H) | 2 032 x 1 422 x 305 mm |
| Poids (impériale) | 24 lb. |
| Poids (métrique) | 10.9 kg |