Learn More
Riley™ Lunettes de sécurité Tilla
Code produit 31702886
Modifier l'affichage
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Gris
Transparent
Conditionnement:
20 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Teinte de la lentille Conditionnement
31702886 Transparent 20 pièces
31702889 Gris 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31702886 Fournisseur Riley™ Code fournisseur RLY00461
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.71€
    136.30€ / 20 pièces
    Économisez 65.41€
    32% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Lunettes de sécurité à porter par-dessus ses lunettes de vue, offrant une couverture complète avec protection des sourcils et des côtés, conçues pour le confort et la compatibilité avec les lunettes correctrices.
  • Peuvent être portées par-dessus des lunettes
  • Embouts de branches ventilés et protections latérales
  • Protection des sourcils
  • Verres anti-buée
  • Protection UV400
  • Idéal pour être porté par les visiteurs du site
Spécification
Certifications/Conformité CE ou - UKCA ou - EN 166:2001
Revêtement de la lentille Hydrofuge, Traitement anti-UV
Teinte de la lentille Transparent
Type de produit Lunettes de protection
À utiliser avec (application) Assemblage de composants et de produits, travail du bois et fabrication, verrerie et vitrage, topographie
Couleur de la monture Transparent
Valeur de transmittance 92%
Poids (métrique) 44 g
Matériau Polycarbonate
Jetable Réutilisable
Lens Material Polycarbonate (à haute résistance aux chocs)
Matériau de la monture Polycarbonate
Protection UV UV400
Frame Type Ventilation indirecte