Learn More
Riluzole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15552363 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15552363 10 g 10g
15548241 1 g 1g
15542363 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15552363 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 459360100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1744-22-5 | C8H5F3N2OS | 234.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1744-22-5
Formule moléculaire C8H5F3N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 234.2
Clé InChI FTALBRSUTCGOEG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme riluzole, rilutek, 2-amino-6-trifluoromethoxy benzothiazole, 6-trifluoromethoxy benzo d thiazol-2-amine, 6-trifluoromethoxy-1,3-benzothiazol-2-amine, riluzolum, riluzol, 2-amino-6-trifluoromethoxybenzothiazole, riluzole hcl, riluzol inn-spanish
CID PubChem 5070
ChEBI CHEBI:8863
Nom IUPAC 6-(trifluorométhoxy)-1,3-benzothiazol-2-amine
SMILES C1=CC2=C(C=C1OC(F)(F)F)SC(=N2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Riluzole
Point de fusion 114.0°C to 118.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,ether,acetone,dmf,chlorofo,rm
Poids de la formule 234.2
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Riluzole
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P330-Rincer la bouche.