Learn More
Riluzole, MedChemExpress
Description
Riluzole is an anticonvulsant drug and belongs to the family of use-dependent Na+ channel blocker which can also inhibit GABA uptake with an IC50 of 43 μM.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Riluzole |
| CAS | 1744-22-5 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C8H5F3N2OS |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | PK 26124 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (426.99 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (4.27 mM; ultrasonic and adjust pH to 3 with HCl) |
| SMILES | NC1=NC2=CC=C(OC(F)(F)F)C=C2S1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 234.2 |
| Afficher plus |