Learn More
Rimantadine hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16448246
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16448246 100 mg
16482139 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16448246 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0338A
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
MedChemExpress Rimantadine hydrochloride is an anti-influenza virus drug.
Rimantadine hydrochloride is an anti-influenza virus drug.
Spécification
Nom chimique ou matériau Rimantadine hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 1501-84-4
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C12H22ClN
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (231.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (154.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C1(C[C@H](C2)C3)C[C@H]3C[C@H]2C1)N.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 215.76
Poids de la formule 215.76
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research