Learn More
Chlorhydrate de rimantadine (TRC)
Code produit 30138092
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
10mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138092 1 g 1g
17901765 10 mg 10mg
17982185 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138092 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR5170001G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1501-84-4
Formule moléculaire C12 H21 N . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 215.76
Synonyme Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-methanamine, α-methyl-, hydrochloride (1:1), 1-Adamantanemethylamine, α-methyl-, hydrochloride (7CI,8CI), Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-methanamine, α-methyl-, hydrochloride (9CI), 1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride, 1-(1-Aminoethyl)adamantane hydrochloride, EXP 126, Flumadine, JP 61, Meradan, Meradane, NSC 206764, Remantadin, Remantadine, Rimantadine hydrochloride, Roflual, α-Methyl-1-adamantanemethylamine hydrochloride
Nom IUPAC 1-(1-adamantyl)éthanamine ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CC(N)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Rimantadine Hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C12H21N.ClH/c1-8(13)12-5-9-2-10(6-12)4-11(3-9)7-12;/h8-11H,2-7,13H2,1H3;1H
Poids de la formule 215.1441
Pourcentage de pureté >95%