Learn More
Thermo Scientific™ Jeux d’anneaux pour bains-marie de vapeur Precision™
Code produit 16620583 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (impériale):
10 in
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) unitSize
16620583 10 in 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16620583 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3166186
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les jeux d’anneaux Precision sont à utiliser avec les bains-marie de vapeur.
Les jeux d’anneaux Thermo Scientific™ Precision sont à utiliser avec les bains-marie de vapeur.
  • Acier inoxydable
  • Se place en douceur et s’agrandit progressivement à mesure que les anneaux sont retirés
  • Trois dimensions d’anneaux sont disponibles : 10 cm (4 po), 12,5 cm (5 po) et 15 cm (6 po)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Bains-marie à vapeur
Type Kits d’anneaux
Diamètre (impériale) 10 in