Learn More
Hirschmann™ Pipettes capillaires jetables ringcaps™
Code produit 15549035
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250/boîte
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15549035 250/boîte 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15549035 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 9600144
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00€
    122.40€ / 1000 pièces
    Économisez 23.60€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Excellents pour manipuler de petits échantillons en laboratoire. Les pipettes capillaires jetables Hirschmann™ ringcaps™ peuvent être utilisées dans une large gamme d’applications scientifiques et médicales.
  • Avec graduation circulaire
  • Certification conforme
  • En verre DURAN™ durable
  • Conformes à la norme ISO 7550, CE conformes à la norme IVD 98/79 CE
Spécification
Précision 0,25%
Certifications/Conformité ISO 7550, CE, IVD 98/79 CE, certifié conforme
Coefficient de variation 0,5%
Description Pipettes capillaires jetables, ringcapstrade;, quantité de commande minimale de 4 boîtes
Matériau Verre borosilicaté
Graduations 1
Comprend Graduation circulaire
Quantité 250/boîte
Type Pipettes capillaires jetables
Jetable Usage unique