Learn More
R&D Systems™ RIPA 56
Artikelnummer. 18746666
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantité:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Pakningsstørrelse
18746666 50 mg 50mg
18708426 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18746666 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 7339/50
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent and metabolically stable RIP1 kinase inhibitor
RIPA 56 is a potent and metabolically stable receptor-interacting protein kinase 1 (RIPK1) inhibitor (EC50 = 13 nM). RIPA-56 shows no inhibition of RIP3 kinase at 10 μM . RIPA 56 blocks necroptosis and aging of the mouse male reproductive system. RIPA 56 reduces tumor necrosis factor α (TNFα)-induced mortality and multi-organ damage in a mouse model of systemic inflammatory response syndrome (SIRS). RIPA 56 is orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nom chimique ou matériau N-Hydroxy-2,2-dimethyl-N-(phenylmethyl)butanamide
CAS 1956370-21-0
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Cible RIP Kinase Inhibitors
Formule moléculaire C13H19NO2
Pureté 0.98
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.