Learn More
RIPA-56, MedChemExpress
Description
RIPA-56 is a highly potent, selective, and metabolically stable inhibitor of receptor-interacting
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | RIPA-56 |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 1956370-21-0 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 200 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C13H19NO2 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (451.88 mM) |
| SMILES | CCC(C)(C)C(N(CC1=CC=CC=C1)O)=O |
| Afficher plus |