Learn More
Risedronate, R&D Systems™
Description
Orally active biphosphonate that inhibits farnesyl diphosphate (FPP) synthase (IC50 = 100 nM). Exhibits antiproliferative and proapoptotic activity in numerous tumor cell lines and inhibits osteoclast-mediated bone resorption in vivo.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Risedronate |
| CAS | 115436-72-1 |
| Formule moléculaire | C7H10NNaO7P2 |
| Numéro MDL | MFCD00867080,MFCD01706268,MFCD00867080 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | risedronate sodium |
| Clé InChI | DRFDPXKCEWYIAW-UHFFFAOYNA-M |
| SMILES | [Na+].OC(CC1=CN=CC=C1)(P(O)(O)=O)P(O)([O-])=O |
| Nom IUPAC | sodium hydrogen [1-hydroxy-1-phosphono-2-(pyridin-3-yl)ethyl]phosphonate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 305.09 |
| Afficher plus |