Learn More
Risedronate sodium, MedChemExpress
Code produit 16482026
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16482026 500 mg
16448116 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16482026 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0119
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
MedChemExpress Risedronate sodium is a pyridinyl biphosphonate which inhibits osteoclast-mediated bone resorption.
Risedronate sodium is a pyridinyl biphosphonate which inhibits osteoclast-mediated bone resorption.
Spécification
Nom chimique ou matériau Risedronate sodium
Forme physique Solid
CAS 115436-72-1
Couleur Blanc
Quantité 500 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C7H10NNaO7P2
Synonyme Risedronic Acid Sodium
Informations sur la solubilité H2O : 8.33 mg/mL (27.30 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (3.28 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES OC(P(O)(O)=O)(P(O)([O-])=O)CC1=CN=CC=C1.[Na+]
Poids moléculaire (g/mol) 305.09
Poids de la formule 305.09
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research