Learn More
Sel de sodium d’acide risédronique,Thermo Scientific Chemicals
Code produit 16544364 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16544364 250 mg 250mg
16534364 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16544364 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 462932500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 115436-72-1 | C7H10NNaO7P2 | 305.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115436-72-1
Formule moléculaire C7H10NNaO7P2
Poids moléculaire (g/mol) 305.09
Numéro MDL MFCD00867080,MFCD01706268,MFCD00867080
Clé InChI DRFDPXKCEWYIAW-UHFFFAOYNA-M
Nom IUPAC sodium hydrogen [1-hydroxy-1-phosphono-2-(pyridin-3-yl)ethyl]phosphonate
SMILES [Na+].OC(CC1=CN=CC=C1)(P(O)(O)=O)P(O)([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Risedronic acid sodium salt
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: insoluble in ethanol
Poids de la formule 305.1