Learn More
Sel de sodium à acide risédronique, TRC
Code produit 30132612
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30132612 2.5 g 2.50g
30138468 250 mg 250mg
30005752 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30132612 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR5215002.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115436-72-1
Formule moléculaire C7 H10 N O7 P2 . Na
Poids moléculaire (g/mol) 305.09
Synonyme Phosphonic acid, P,P'-[1-hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis-, sodium salt (1:1), Phosphonic acid, [1-hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis-, monosodium salt (9CI), 3-Pyridyl-1-hydroxyethylidene-1,1-biphosphonic acid sodium salt, Actonel, Fossical, Gemfos, NE 58095, Risedronate sodium, Risedronic acid monosodium salt, Sodium risedronate
Nom IUPAC sodium ; Hydroxy-(1-hydroxy-1-phosphono-2-pyridine-3-yléthyl)phosphinate
SMILES [Na+].OC(Cc1cccnc1)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Risedronate sodium
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C7H11NO7P2.Na/c9-7(16(10,11)12,17(13,14)15)4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5,9H,4H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15);/q;+1/p-1
Poids de la formule 304.983