Learn More
Rispéridone, 100,7 %, MP Biomedicals™
Code produit 11412291 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11412291 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11412291 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219371405
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Risperidone
CAS 106266-06-2
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 1.007
Formule moléculaire C23H27FN4O2
Quantité 5 mg
Synonyme risperidone, risperidal, risperdal, risperdal consta, rispolept, risperin, rispolin, sequinan, risperidona, risperidonum
Clé InChI RAPZEAPATHNIPO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=O)N2CCCCC2=N1)CCN3CCC(CC3)C4=NOC5=C4C=CC(=C5)F
Nom IUPAC 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)pipéridin-1-yl]éthyl]-2-méthyl-6,7,8,9-tétrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Poids moléculaire (g/mol) 410.493
CID PubChem 5073
ChEBI CHEBI:8871
Poids de la formule 410.49
Forme physique Poudre cristalline