Learn More
Rispéridone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15592363 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15592363 1 g 1g
15502373 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15592363 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 459390010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.65€
    44.65€ / 1g
    Économisez 9.00€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 106266-06-2 | C23H27FN4O2 | 410.49 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106266-06-2
Formule moléculaire C23H27FN4O2
Poids moléculaire (g/mol) 410.49
Clé InChI RAPZEAPATHNIPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme risperidone, risperidal, risperdal, risperdal consta, rispolept, risperin, rispolin, sequinan, risperidona, risperidonum
CID PubChem 5073
ChEBI CHEBI:8871
Nom IUPAC 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)pipéridine-1-yl]éthyle]-2-méthyle-6,7,8,9-tétrahydropyrido[1,2-a]pyrimidine-4-one
SMILES CC1=C(C(=O)N2CCCCC2=N1)CCN3CCC(CC3)C4=NOC5=C4C=CC(=C5)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Risperidone
Point de fusion 172.0°C
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 410.49
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Risperidone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.