Learn More
Risperidone, MedChemExpress
Code produit 16495266
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16495266 100 mg -
16494358 10 mg 10mg
16460687 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16495266 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY11018
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress Risperidone is a serotonin 5-HT2 receptor blocker, P-Glycoprotein inhibitor and potent dopamine D2 receptor antagonist, with Kis of 4.8, 5.9 nM for 5-HT2A and dopamine D2 receptor, respectively.
Risperidone is a serotonin 5-HT2 receptor blocker, P-Glycoprotein inhibitor and potent dopamine D2 receptor antagonist, with Kis of 4.8, 5.9 nM for 5-HT2A and dopamine D2 receptor, respectively.
Specifications
Nom chimique ou matériau Risperidone
CAS 106266-06-2
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H27FN4O2
Quantité 100 mg
Synonyme R 64 766
Informations sur la solubilité DMSO : 10 mg/mL (24.36 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C1C(CCN2CCC(C3=NOC4=C3C=CC(F)=C4)CC2)=C(C)N=C5N1CCCC5
Poids moléculaire (g/mol) 410.48
Poids de la formule 410.48
Pourcentage de pureté 98.01%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation