Learn More
Rispéridone, MP Biomedicals
Code produit 11422291 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11422291 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11422291 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219371410
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Spécification
CAS 106266-06-2
Formule moléculaire C23H27FN4O2
Quantité 10 mg
Synonyme risperidone, risperidal, risperdal, risperdal consta, rispolept, risperin, rispolin, sequinan, risperidona, risperidonum
Clé InChI RAPZEAPATHNIPO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=O)N2CCCCC2=N1)CCN3CCC(CC3)C4=NOC5=C4C=CC(=C5)F
Nom IUPAC 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)pipéridin-1-yl]éthyl]-2-méthyl-6,7,8,9-tétrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Poids moléculaire (g/mol) 410.493
CID PubChem 5073
ChEBI CHEBI:8871