Description
La ristocétine A est structurellement reliée aux antibiotiques glycopeptides teicoplanine et vancomycine. Elle active les plaquettes et a été utilisée dans les études d’agrégation plaquettaire.
- L’agglutination plaquettaire en présence de ristocétine (RIPA) est diminuée chez les patients hémodialysés chroniques
- Avec une augmentation des taux de glycocalicine plasmatique (un produit de clivage enzymatique du GPIb), le RIPA peut contribuer à une diminution de l’adhérence plaquettaire au sous-endothélium vasculaire et à une augmentation des saignements associés à l’urémie
- L’ajout de ristocétine et de vWf a provoqué une agglutination spécifique des rGPIbα-liposomes supportant l’utilisation potentielle des rGPIbα-liposomes pour améliorer la fonction plaquettaire in vivo et soutenir l’hémostase chez les individus thrombocytopéniques
- Des études ont démontré que la Ristocétine A dimérise et crée deux sites de liaison pour les peptides de la paroi cellulaire
Spécification
Spécification
| Forme physique | Poudre de couleur blanc cassé |
| CAS | 1404-55-3 |
| Quantité | 25 mg |
| Formule moléculaire | C95H112N8O48S |
| Synonyme | Ristomycin monosulfate |
| Informations sur la solubilité | Soluble in 1 N HCl (50mg/mL - clear and colorless to pale yellow); soluble in water (clear 5mg+ 0.25mL, amber solution). |
| Clé InChI | HHRPQUHYQBGHHF-ADHWPEJWSA-N |
| SMILES | CC1C(C(CC(O1)OC2C3C(=O)NC(C4=CC(=CC(=C4C5=C(C=CC(=C5)C(C(=O)N3)NC(=O)C6C7=CC(=C(C(=C7)OC8=CC=C2C=C8)OC9C(C(C(C(O9)COC1C(C(C(C(O1)C)O)O)O)O)O)OC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)OC1C(C(C(CO1)O)O)O)OC1=CC=C(C=C1)C(C1C(=O)NC(C2=CC(=C(C(=C2)O)C)OC2=C(C=CC(=C2)C(C(=O)N1)N)O) |
| Poids moléculaire (g/mol) | 2166.009 |
| CID PubChem | 46783382 |
| Afficher plus |