Learn More
R&D Systems™ RITA
Code produit 18084842
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18084842 1 mg 1mg
18023962 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18084842 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 2443/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.34€
    119.70€ / 1mg
    Économisez 12.64€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. MDM2-p53 interaction inhibitor
Anti-tumor agent that binds wild-type p53 (Kd = 1.5 nM) preventing p53-MDM2 (HDM2) interaction. Induces p53 accumulation and stimulates apoptosis in tumor cell lines expressing wild-type p53 in vitro and in vivo. Inhibits HPV-E6-mediated proteasomal degradation. Suppresses expression of cervical carcinoma HeLa xenografts in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 213261-59-7
Formule moléculaire C14H12O3S2
Spécification
Nom chimique ou matériau RITA
Quantité 1 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 292.37
Pureté >97%
Poids moléculaire 292.367