Learn More
RITA, MedChemExpress
Code produit 16475678
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16475678 10 mg
16441847 50 mg
16408377 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16475678 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13424
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress RITA is an inhibitor of p53-HDM-2 interaction, binds to p53dN, with a Kd of 1.5 nM, and also induces DNA-DNA cross-links.
RITA is an inhibitor of p53-HDM-2 interaction, binds to p53dN, with a Kd of 1.5 nM, and also induces DNA-DNA cross-links.
Spécification
Nom chimique ou matériau RITA
Forme physique Solid
CAS 213261-59-7
Couleur Jaune
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H12O3S2
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme NSC 652287
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (342.03 mM)
SMILES OCC1=CC=C(C2=CC=C(C3=CC=C(CO)S3)O2)S1
Poids moléculaire (g/mol) 292.37
Poids de la formule 292.37
Pourcentage de pureté 99.45%
Qualité Research