Learn More
Ritonavir, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15557729 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15557729 250 mg 250mg
15547729 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15557729 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 461222500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 155213-67-5
Formule moléculaire C37H48N6O5S2
Poids moléculaire (g/mol) 720.94
Clé InChI NCDNCNXCDXHOMX-XGKFQTDJSA-N
Synonyme ritonavir, norvir, abbott 84538, abbott-84538, ritonavir usan, norvir softgel, norvir sec, unii-o3j8g9o825, norvir tm, norvir tn
CID PubChem 392622
ChEBI CHEBI:45409
Nom IUPAC 1,3-thiazole-5-ylméthyle N-[(2S,3S,5S)-3-hydroxy-5-[[(2S)-3-méthyle-2-[[méthyle-[(2-propane-2-yl-1,3-thiazole-4-yl)méthyle]carbamoyle]amino]butanoyle]amino]-1,6-diphénylhexane-2-yl]carbamate
SMILES CC(C)C1=NC(=CS1)CN(C)C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NC(CC2=CC=CC=C2)CC(C(CC3=CC=CC=C3)NC(=O)OCC4=CN=CS4)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ritonavir
Point de fusion 120.0°C to 132.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: <1 mg/mL. Other solubilities: 20 mg/mL dmso, 1 mg/mL ethanol, slightly soluble in methanol, soluble in isopropanol
Poids de la formule 720.94
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Gel
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ritonavir
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.