Learn More
Ritonavir, MedChemExpress
Code produit 16468248
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16468248 10 mg -
16444137 50 mg -
16417976 100 mg 100mg
16421966 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16468248 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY90001
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Ritonavir (ABT 538) is an inhibitor of HIV protease used to treat HIV infection and AIDS. Ritonavir is also a SARS-CoV 3CLpro inhibitor with an IC50 of 1.61 μM.
Ritonavir (ABT 538) is an inhibitor of HIV protease used to treat HIV infection and AIDS. Ritonavir is also a SARS-CoV 3CLpro inhibitor with an IC50 of 1.61 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ritonavir
Forme physique Powder
CAS 155213-67-5
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C37H48N6O5S2
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Synonyme ABT 538 RTV
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (34.68 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)[C@H](C[C@H](CC2=CC=CC=C2)NC([C@H](C(C)C)NC(N(CC3=CSC(C(C)C)=N3)C)=O)=O)O)OCC4=CN=CS4
Poids moléculaire (g/mol) 720.94
Poids de la formule 720.94
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research