Learn More
Rivaroxaban, MedChemExpress
Code produit 16474047
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16474047 50 mg
16448138 10 mg
16420598 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16474047 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY50903
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
MedChemExpress Rivaroxaban (BAY 59-7939) is a highly potent, selective and direct Factor Xa (FXa) inhibitor, achieving a strong gain in anti-FXa potency (IC50 0.7 nM; Ki 0.4 nM).
Rivaroxaban (BAY 59-7939) is a highly potent, selective and direct Factor Xa (FXa) inhibitor, achieving a strong gain in anti-FXa potency (IC50 0.7 nM
Spécification
Nom chimique ou matériau Rivaroxaban
Forme physique Solid
CAS 366789-02-8
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H18ClN3O5S
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme BAY 59-7939
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (114.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(C1=CC=C(N2C(COCC2)=O)C=C1)C3)O[C@H]3CNC(C4=CC=C(S4)Cl)=O
Poids moléculaire (g/mol) 435.88
Poids de la formule 435.88
Pourcentage de pureté 99.67%
Qualité Research