Learn More
Rivaroxaban, TRC
Code produit 30008866
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30008866 25 mg 25mg
17922945 5 mg 5mg
17991225 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30008866 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR53800025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 366789-02-8
Formule moléculaire C19 H18 Cl N3 O5 S
Poids moléculaire (g/mol) 435.88
Synonyme 2-Thiophenecarboxamide, 5-chloro-N-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-, 5-Chloro-N-([(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)-phenyl]-1,3-oxazolidin-5-yl]-methyl)-2-thiophenecarboxamide, 5-Chloro-N-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl]-2-thiophenecarboxamide, 5-Chloro-N-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-2-thiophenecarboxamide, 5-Chloro-N-[[(S)-3-(4-(3-oxomorpholin-4-yl)phenyl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl]-thiophene-2-carboxamide, BAY 59-7939, Rivaroxaban, Xarelto
Nom IUPAC 5-chloro-N-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxomorpholine-4-yl)phényl]-1,3-oxazolide-5-yl]méthyl]thiophène-2-carboxamide
SMILES Clc1ccc(s1)C(=O)NC[C@H]2CN(C(=O)O2)c3ccc(cc3)N4CCOCC4=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Rivaroxaban
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H18ClN3O5S/c20-16-6-5-15(29-16)18(25)21-9-14-10-23(19(26)28-14)13-3-1-12(2-4-13)22-7-8-27-11-17(22)24/h1-6,14H,7-11H2,(H,21,25)/t14-/m0/s1
Poids de la formule 435.0656
Pourcentage de pureté >95%