Learn More
Impureté 1 de la rivastigmine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Rivastigmine impurity 1 |
| CAS | 1369779-38-3 |
| Formule moléculaire | C10 H15 N O2 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 3-[(1S)-1-(Dimethyloxidoamino)ethyl]phenol, (S)-1-(3-hydroxyphenyl)-N,N-dimethylethan-1-amine oxide(S)-1-(3-hydroxyphenyl)-N,N-dimethylethan-1-amine oxide |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H15NO2/c1-8(11(2,3)13)9-5-4-6-10(12)7-9/h4-8,12H,1-3H3/t8-/m0/s1 |
| SMILES | CN([C@H](C1=CC(O)=CC=C1)C)(C)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 181.23 |