Learn More
Thermo Scientific Chemicals Benzoate de rizatriptan
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Rizatriptan benzoate |
| CAS | 145202-66-0 |
| Point de fusion | 178.0°C to 180.0°C |
| Formule moléculaire | C22H25N5O2 |
| Quantité | 1 g |
| Informations sur la solubilité | Solubility aq. soln.: 53 g/L Other solubilities: soluble in methanol, slightly soluble in ethanol, insoluble in ether |
| Clé InChI | JPRXYLQNJJVCMZ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | OC(=O)C1=CC=CC=C1.CN(C)CCC1=CNC2=CC=C(CN3C=NC=N3)C=C12 |
| Nom IUPAC | acide benzoïque ; diméthyl(2-{5-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)méthyl]-1H-indol-3-yl}éthyl)amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 391.48 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Rizatriptan benzoate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Rizatriptan benzoate