Learn More
RMC-4550, MedChemExpress
Code produit 16464858
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16464858 10 mg
16435646 100 mg
16431117 50 mg
16457607 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16464858 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY116009
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress RMC-4550 is a potent, selective and allosteric inhibitor of SHP2, with an IC50 of 0.583 nM.
RMC-4550 is a potent, selective and allosteric inhibitor of SHP2, with an IC50 of 0.583 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau RMC-4550
CAS 2172651-73-7
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H26Cl2N4O2
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 260 mg/mL (594.48 mM)
SMILES ClC1=C(C(C2=NC(CO)=C(N=C2C)N3CCC4(CC3)CO[C@H]([C@H]4N)C)=CC=C1)Cl
Poids moléculaire (g/mol) 437.36
Poids de la formule 437.36
Pourcentage de pureté 98.61%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death