Learn More
RN-18, MedChemExpress
Code produit 16493678
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16493678 10 mg
16490067 50 mg
16486417 5 mg
16442826 25 mg
16404766 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16493678 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY102014
MedChemExpress RN-18 is a HIV-1 viral infectivity factor (HIV-1 Vif) inhibitor with an IC50 of 6 μM in nonpermissive H9 cells.
RN-18 is a HIV-1 viral infectivity factor (HIV-1 Vif) inhibitor with an IC50 of 6 μM in nonpermissive H9 cells.
Spécification
Nom chimique ou matériau RN-18
CAS 431980-38-0
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H16N2O4S
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (262.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=CC=C1OC)C2=CC=CC=C2SC3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3
Poids moléculaire (g/mol) 380.42
Poids de la formule 380.42
Pourcentage de pureté 99.37%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus