Learn More
Cytiva Homopolymères d’ARN
Code produit 11575115 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11575115 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11575115 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 27411001
 Article restreint
En stock
Matrice-amorce
Ces produits sont distribués en fonction du poids de la matière sèche, qui comprend le polymère, le sel résiduel et l’eau résiduelle ; la teneur en polymère peut varier d’un lot à l’autre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Homopolymère d’ARN
Contenu et stockage -20°C
Primer Poly(rA)
Quantité 100 mg
À utiliser avec (application) Évaluez la liaison des agents thérapeutiques potentiels à l’ARNm dans la recherche sur le développement de médicaments
Forme Solide