Learn More
Macherey-Nagel™ Tampon de lyse RA1
Code produit 11912412
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 ml
500 ml
Conditionnement:
500mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11912412 50 ml 50mL
10335832 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11912412 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 740961
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.00€
    39.90€ / 50mL
    Économisez 11.10€
    21% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Tampon de lyse RA1 à utiliser avec les kits NucleoSpin RNA, NucleoSpin RNA Midi, NucleoSpin RNA XS, NucleoSpin 8/96 RNA ou NucleoSpin RNA Plant
Les cellules sont lysées par incubation dans une solution contenant des ions chaotropiques. Ce tampon de lyse désactive les RNases créant des conditions de liaison appropriées favorisant l'adsorption de l'ARN sur la membrane de silice. Après lyse, l'homogénéisation et la réduction de la viscosité sont obtenues par filtration avec NucleoSpin™ unités de filtration. L'ADN contaminant lié à la membrane est éliminé par une solution DNase I directement appliquée à la membrane pendant la préparation. Les conditions optimales pour la DNase sont obtenues en lavant la membrane avec un tampon de dessalage spécifique avant le traitement. Les sels, métabolites et composants cellulaires macromoléculaires sont éliminés par simple lavage avec deux tampons différents. L'ARN total est finalement élué avec de l'eau exempte de RNase. Le NucleoSpin™ Le kit RNA Plant comprend deux tampons de lyse alternatifs : Dans la plupart des cas, l'utilisation du tampon RA1 est recommandée pour la lyse en raison de ses fortes propriétés dénaturantes. La présence de métabolites particuliers dans une variété de tissus végétaux ou de champignons peut conduire à la solidification du lysat, avec pour résultat une suspension non traitable. Dans de tels cas, le tampon alternatif RAP est le tampon de choix. Pour une homogénéisation complète et une réduction de la viscosité du lysat, NucleoSpin™ Des unités de filtration sont également fournies. Composants du kit : NucleoSpin™ Colonnes d'ARN avec tubes de collecte de 2 mL, tubes de collecte de 2 mL, tubes de microcentrifugation de 1,5 mL, NucleoSpin™ filtres, tampons, DNase I sans RNase, tampon de réaction DNase I, eau sans RNase.
  • Technologie à membrane de silice
  • Rendement : 3 μg à 70 μg pour 100 g μde matière végétale
  • Échantillon : 1 à 100 mg de tissu
  • Volume d'élution : 60 μL
  • Taille des fragments : 200 octets à 20 ko
  • Capacité de reliure : 200 μg
  • Temps de préparation : 30 min / 6 préparations
  • Format : mini colonne de centrifugation
  • DNase I incluse
  • Colonnes de filtration NucleoSpin incluses pour l'homogénéisation du lysat et la réduction de la viscosité
  • Purification parallèle de l'ADN possible grâce au kit de tampons NucleoSpin ARN/ADN NucleoSpin™ L'usine d'ARN est conçue pour l'isolement de DNA-free ARN de haute qualité provenant d'une grande variété d'échantillons de plantes et de champignons.
Spécification
Nom chimique ou matériau Lysis Buffer RA1
Quantité 50 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • Buffer RA1
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate