Learn More
Applied Biosystems™ Système de RT-PCR quantitative en une étape RNA UltraSense™
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
™Le système de RT-PCR quantitative en une étape ARN UltraSense™ est spécialement conçu pour l’amplification et la quantification en temps réel de transcripts d’ultra faible abondance et de virus d’ARN. Le système optimisé et ultra-concentré associe l’ADN polymérase SuperScript™ III RT et Platinum™ Taq pour offrir une plus grande spécificité d’amorçage, de meilleurs rendements de produits et une détection sur une large gamme dynamique. La formulation à concentration élevée offre une grande flexibilité avec des échantillons d’ARN à faible concentration / volume élevé et améliore les performances avec des cibles riches en structure secondaire. Il est possible de détecter 25 pg/μl d’ARN total avec une efficacité PCR de 97 % (Figure 1). Le système d’ARN UltraSense™ comprend :
SuperScript™ III RT pour une synthèse de l’ADNc à des températures plus élevées (jusqu’à 60°C) afin d’obtenir un meilleur taux de réussite dans le cas de structures d’ARN secondaires
ADN polymérase Platinum™ Taq avec technologie de démarrage à chaud pour une meilleure spécificité
Performances optimisées avec des amorces fluorogéniques LUX™ ou des sondes fluorogéniques à double marquage
Tampon exclusif et ultra-concentré pour l’ajout de volumes d’échantillons importants (jusqu’à 70 %) et un meilleur taux de réussite dans le cas de structures d’ARN secondaires
Performances validées sur plusieurs plateformes d’instruments en temps réel
Format en une étape pour plus de vitesse et de praticité, et moins de variabilité entre les réactions
Applications :
Amplification quantitative en temps réel de l’ARN, y compris :
Virus d’ARN
Transcripts d’ARN de faible abondance
Cibles d’ARN difficiles à amplifier
Recherche et détection d’ARN de haute valeur
Applications :
Amplification quantitative en temps réel de l’ARN, y compris :
Especificaciones
Especificaciones
| Contenu et stockage | Le système de RT-PCR quantitative en une étape RNA UltraSense™ est fourni avec les composants suivants : 250 µl de mélange enzymatique RNA UltraSense™ (comprenant le SuperScript™ III RT, l’ADN polymérase Platinum™ Taq et l’inhibiteur de ribonucléase RNaseOUT™) ; 2 x 1 ml de Reaction Mix 5X RNA UltraSense™ ; albumine de sérum bovin (BSA) de 300 µl 20X, qualité biologie moléculaire ultra pure (5 mg/ml) ; 1 ml de sulfate de magnésium 50 mM (MgSO4) ; colorant de référence ROX de 100 µl. Des réactifs en quantité suffisante sont fournis pour 100 réactions. Conservation des composants à -20°C. La stabilité peut être prolongée avec une conservation à -80°C. Le colorant de référence ROX doit être conservé dans l’obscurité. |
| Méthode de détection | Amorce-sonde |
| GC-Rich PCR Performance | Élevé |
| Méthode PCR | RT-qPCR en 1 étape |
| Polymérase | ADN polymérase |
| Vitesse de réaction | Étalon |
| Gamme de produits | Platinum, SuperScript, UltraSense |
| Type de produit | Système de RT-PCR quantitative en une étape |
| Quantité | 100 rxns |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Mostrar más |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?