Learn More
Invitrogen™ RNAqueous™ Total RNA Isolation Kit
Code produit 10075994
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 de chaque
50 préparations
Type de produit:
Colonnes à centrifuger
Kit
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type de produit Conditionnement
10075994 50 préparations Kit 1 pièce
10176864 50 de chaque Colonnes à centrifuger 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10075994 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM1912
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    720.00€
    629.65€ / 50 réactions
    Économisez 90.35€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
The RNAqueous Total RNA Isolation Kit is for phenol-free total RNA isolation from 1–75 mg of tissue or from 10^2–10^7 cells, using a guanidinium-based lysis/denaturant and glass fiber filter separation technology.
The RNAqueous Total RNA Isolation Kit is for phenol-free total RNA isolation from 1–75 mg of tissue or from 102–107 cells, using a guanidinium-based lysis/denaturant and glass fiber filter separation technology.
Le kit RNAqueous permet l’isolement d’ARN total exempt de phénol, de 0,1 g à 0,5 g de tissu ou de 107 à 108 cellules, en utilisant une technologie de séparation avec filtre en fibre de verre et de lyse / dénaturant à base de guanidinium.
  • Filtration pratique avec seringue
  • Compatibilité avec les collecteurs sous vide lors du traitement de plusieurs échantillons
Fonctionnement
Le kit RNAqueous utilise une puissante solution chaotropique pour la lyse cellulaire, suivie de la liaison de l’ARN aux fibres de verre contenues dans un filtre pour seringue Luer-lock. Les solutions de lavage et d’élution sont simplement poussées à travers le filtre à l’aide d’une seringue standard (non incluse). La filtration sous vide n’est pas requise ; cependant, les ensembles de filtration sont compatibles avec les rampes à vide standard pour traiter plusieurs échantillons simultanément.
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Applications :
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction de l’ARN, isolement total de l’ARN, ARN total des cellules et tissus animaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • 6 ml de colorant de charge de formaldéhyde ; conserver à -20°C
• 60 ml de solution de lyse / liaison ; 4°C
• 60 ml d’eau ; 4°C
• 4 ml de solution de précipitation au chlorure de lithium ; 4°C
• 40 ml de solution de lavage 1 ; 4°C
• 80 ml de solution de lavage 2/3 (concentrée) ; 4°C
• 50 cartouches filtrantes ; température ambiante
• 100 tubes de prélèvement ; température ambiante
• 10 ml de solution d’élution ; température ambiante
Isolation Technology Colonne de centrifugation (filtre en fibre de verre)
Volume d’élution 50 à 120 μl
Type d’échantillon Bactéries, cellules, plante, tissu, levures, virus, réactions enzymatiques, cellules, échantillons végétaux, tissus, échantillons viraux, levure, Enzymatic Reactions
Type de produit final ARN total
Compatibilité à haut débit Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
À utiliser avec (application) RT-PCR, qPCR, construction de bibliothèques d’ADNc, NGS, analyse microarray, hybridation de transfert, transfert Northern, traduction in vitro, dosages de protection de nucléases, marquage des acides nucléiques
Type de produit Kit
Quantité 50 préparations
Conditions d’expédition Température ambiante
Quantité de matériel de démarrage Bactéries : ≤109 cellules
Cellules : ≤107
Plante : ≤75 mg
Levures : ≤108 cellules
Virus : varie
Réactions enzymatique : varie
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • RNAqueous Total RNA Isolation Kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium chloride, Formamide, Formaldehyde, Methanol, 2-Mercaptoethanol
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.