Learn More
Invitrogen™ RNAqueous™ Total RNA Isolation Kit
Description
The RNAqueous Total RNA Isolation Kit is for phenol-free total RNA isolation from 1–75 mg of tissue or from 102–107 cells, using a guanidinium-based lysis/denaturant and glass fiber filter separation technology.
Cartouches de rechange pour les kits Invitrogen RNAqueous (n° de cat. AM1912) et RNAqueous-4PCR (n° de cat. AM1914).
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction de l’ARN, isolement total de l’ARN, ARN total des cellules et tissus animaux
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 50 cartouches ; conserver à température ambiante. |
| À utiliser avec (application) | RT-PCR, qPCR, cDNA Library Construction, NGS, Microarray Analysis, Blot Hybridization, Northern Blotting, In Vitro Translation, Nuclease Protection Assays, Nucleic Acid Labeling |
| Type de produit | Colonnes à centrifuger |
| Quantité | 50 de chaque |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.