Learn More
Thermo Scientific™ Décontaminant de surface RNase AWAY™
Code produit 10180601 Tous les produits MBP Molecular BioProducts Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
250 mL
475 mL
1 l
4 L
Type de conteneur:
Flacon
Flacon pulvérisateur
Conditionnement:
1L
250mL
475mL
4L
5L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Type de conteneur Conditionnement
10180601 1 l Flacon 1L
11580095 250 mL Flacon 250mL
10666421 475 mL Flacon pulvérisateur 475mL
30286571 1 l Flacon 5L
11952385 4 L Flacon 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10180601 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 7003
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Éliminez les traces de RNase et d’ADN des surfaces de laboratoire. Ce produit réduit la nécessité d’utiliser des traitements cancérigènes au DEPC et réduit le délai de nettoyage des accessoires en verre.
Éliminez les traces de RNase et d’ADN des surfaces de laboratoire. Thermo Scientific™ RNase AWAY™ est idéal pour la décontamination des appareils, des paillasses, des accessoires en verre et des plastiques. Il réduit les traitements cancérigènes au DEPC, ainsi que les délais de nettoyage des accessoires en verre.
  • Utilisez sur les pipettes, les boîtes à gel ou les zones de préparation d’ADN et d’ARN
  • Ne laisse aucune trace résiduelle susceptible d’interférer avec la polymérisation ou la coloration du gel
  • Formulation chimique stable et non abrasive
  • Exempt d’acides forts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
pH 11
Composition Hydroxyde de sodium avec de l’eau
Type de conteneur Flacon
Volume (impérial) 33.875 oz
Volume (métrique) 1 l
compliance-icons
Identifiant produit
  • RNAse away
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide