Learn More
MP Biomedicals™ Décontaminants RNase-Erase
Code produit 11431722 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
250 ml
2 x 125 ml
Type d’emballage:
Flacon pulvérisateur
Flacons compte-gouttes
Conditionnement:
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Type d’emballage Conditionnement
11431722 2 x 125 ml Flacons compte-gouttes -
11421722 250 ml Flacon pulvérisateur 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11431722 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 04821683
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.66€
    84.00€ / 250mL
    Économisez 21.66€
    20% de réduction
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Élimine complètement la contamination aux RNases des surfaces en verre ou en plastique
Élimine la nécessité de chauffer la verrerie ou d’utiliser du DEPC.
  • Ne laisse aucun résidu susceptible d’inhiber les réactions enzymatiques
  • Fourni sous forme de solution prête à l’emploi
Spécification
Volume (métrique) 2 x 125 ml
Type d’emballage Flacons compte-gouttes