Learn More
Eau exempte de RNase, sans DEPC Abnova™
Code produit 16032048
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 mL
2 x 50 mL
500 mL
Conditionnement:
2 pièces
5 pièces
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16032048 5 x 1 mL 5 pièces
16012048 2 x 50 mL 2 pièces
16022048 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16032048 Fournisseur Abnova Code fournisseur R0013.5x1mL
 Article restreint
Expédition estimée: 04-03-2027
L’eau exempte de RNase convient aux expériences et à la recherche d’ARN.
  • L’eau exempte de RNase, sans DEPC, a été préparée à partir d’eau hautement purifiée par ultrafiltration sans traitement au DEPC.
  • Le produit a été confirmé exempt de RNase et de DNase.
  • Liquide est transparent.
Spécification
Quantité 5 x 1 mL