Learn More
Macherey-Nagel™ Eau exempte de RNase
Code produit 15879077
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15879077 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15879077 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 740378.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.05€
    46.62€ / 1000mL
    Économisez 5.43€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Eau sans RNase à utiliser avec les kits NucleoSpin RNA ou miRNA
Un environnement de travail sans RNase est un facteur essentiel pour une isolation et une manipulation réussies de l’ARN. Par conséquent, les recommandations générales pour éviter la contamination par la RNase doivent être suivies :
  • Réservez un espace, des pipettes dédiées et des matériaux distincts lors de tout travail sur l’ARN
  • Portez des gants lors de la manipulation de l’ARN et des réactifs afin d’éviter tout contact avec la peau, qui est une source de RNases
  • Remplacez les gants fréquemment
  • Utilisez des tubes en plastique stériles exempts de RNase
  • Conservez tous les composants du kit scellés lorsqu’ils ne sont pas utilisés et tous les tubes hermétiquement fermés autant que possible
Spécification
Nom chimique ou matériau Water
pH 7
CAS 7732-18-5
Couleur Incolore
% min. CAS 0.9
Point de fusion 0 °C
Point d’ébullition 100 °C
% max. CAS 1
Notes de qualité de la pureté Sans RNase
Formule moléculaire H2O
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
Nom IUPAC eau
Poids moléculaire (g/mol) 18.02
Odeur Inodore
Quantité 1000 mL
Gravité spécifique 1,0 g/cm3
Forme physique Liquide