Learn More
Applied Biosystems™ RNaseP Verification Plate, Fast 96-well
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Vérifiez les performances de votre instrument en effectuant le dosage de la RNase P. Veuillez consulter le guide d’utilisation de votre instrument pour tout savoir sur son utilisation.La plaque de vérification de la RNase P à 96 puits Fast est préchargée avec les réactifs nécessaires pour détecter et quantifier les copies génomiques du gène de RNase P humain, un gène à copie unique codifiant la fraction ARN de l’enzyme RNase P. Chaque puits contient un mélange de réaction préchargée (1 x Master Mix TaqMan™ Universal PCR, amorces RNase P et sonde marquée au colorant FAM™), ainsi qu’un modèle.La plaque de vérification doit être capable de distinguer un nombre d’équivalents génomiques compris entre 5,000 et 10,000, avec un niveau de confiance de 99,7 % pour un traitement d’échantillons ultérieur au sein d’un puits unique. Pour garantir la précision des résultats, les performances de votre instrument devraient être vérifiées tous les six mois.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver à –20°C ± 5°C. |
| Colorant étalonné | Mélange exclusif |
| À utiliser avec (équipement) | Système ViiA™ 7 Dx, QuantStudio™ Dx |
| Vitesse de réaction | Rapide |
| Type de produit | Plaque de vérification du système qPCR |
| À utiliser avec (application) | PCR en temps réel (qPCR) |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Quantité | 1 x 96 well plate |
| Type d’étalonnage | Plaque de vérification d’instrument |
| Méthode PCR | qPCR |