Learn More
Ro 22-5112, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5,6-Dihydro-5,6-dihydroxyretinoic Acid |
| CAS | 73341-58-9 |
| Formule moléculaire | C20H30O4 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 5,6-Dihydro-5,6-dihydroxyretinoic Acid, (2E,4E,6E,8E)-9-(1,2-Dihydroxy-2,6,6-trimethylcyclohexyl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H30O4/c1-15(8-6-9-16(2)14-17(21)22)10-13-20(24)18(3,4)11-7-12-19(20,5)23/h6,8-10,13-14,23-24H,7,11-12H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,13-10+,15-8+,16-14+ |
| SMILES | OC1(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C(O)=O)C(O)(C)CCCC1(C)C |
| Nom IUPAC | Acide (2E,4E,6E,8E)-9-(1,2-dihydroxy-2,6,6-triméthylcyclohexyl)-3,7-diméthylnona-2,4,6,8-tétraénoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 334.45 |
| Poids de la formule | 334.21 |