Learn More
Ro 5126766, MedChemExpress
Code produit p-200096068
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16473577 50 mg
16467558 10 mg
16467496 100 mg
16430038 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16473577 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY18652
MedChemExpress Ro 5126766 (CH5126766) is a first-in-class dual MEK/RAF inhibitor that allosterically inhibits BRAFV600E, CRAF, MEK, and BRAF (IC50: 8.2, 56, 160 nM, and 190 nM, respectively).
Ro 5126766 (CH5126766) is a first-in-class dual MEK/RAF inhibitor that allosterically inhibits BRAFV600E, CRAF, MEK, and BRAF (IC50: 8.2, 56, 160 nM, and 190 nM, respectively).
Spécification
Nom chimique ou matériau Ro 5126766
CAS 946128-88-7
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H18FN5O5S
Quantité 50 mg
Synonyme CH5126766
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (265.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(NC)(NC1=NC=CC(CC2=C(C)C3=CC=C(OC4=NC=CC=N4)C=C3OC2=O)=C1F)=O
Poids moléculaire (g/mol) 471.46
Poids de la formule 471.46
Pourcentage de pureté 98.08%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease