Learn More
Ro 67-7476, MedChemExpress
Description
Ro 67-7476 is a potent positive allosteric modulator of mGluR1 and potentiates glutamate-induced calcium release in HEK293 cells expressing rat mGluR1a with an EC50 of 60.1 nM. Ro 67-7476 is a potent P-ERK1/2 agonist and activates ERK1/2 phosphorylation in the absence of exogenously added glutamate (EC50=163.3 nM).
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ro 67-7476 |
| CAS | 298690-60-5 |
| Couleur | Light Yellow |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C17H18FNO2S |
| Quantité | 100 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 40 mg/mL (125.24 mM) |
| SMILES | O=S(N1[C@H](C2=CC=C(F)C=C2)CCC1)(C3=CC=C(C)C=C3)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 319.39 |
| Poids de la formule | 319.39 |
| Afficher plus |