Learn More
Tocris Bioscience™ Ro 67-7476
Code produit 18015262
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18015262 10 mg 10mg
18003902 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18015262 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 4346/10
Positive allosteric modulator of mGlu1
Positive allosteric modulator of mGlu1 receptors. Potentiates glutamate-induced calcium release (EC50 = 60.1 nM at rat mGluR1a). Displays no activity at human mGlu1 receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 298690-60-5
Formule moléculaire C17H18FNO2S
Spécification
Nom chimique ou matériau Ro 67-7476
Quantité 10 mg
Poids de la formule 319.39
Pureté >99%
Poids moléculaire 319.394