Learn More
Tocris Bioscience™ Ro 6842262, >98%
GREENER_CHOICE
Code produit 30000904
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30000904 10 mg 10mg
30000739 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30000904 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 5913/10
Potent LPA1 antagonist
Potent LPA1 antagonist (IC50 = 25 nM). Exhibits >1,200-fold selectivity for LPA1 over LPA3. Attenuates NHLF human lung fibroblast cell proliferation and contraction in vitro. Also reduces plasma histamine levels in mouse LPA-challenge model. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1396006-71-5
Formule moléculaire C28H26N4O4
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[4'-[4-Methyl-5-[[[(1R)-1-phenylethoxy]carbonylamino]-1H-1,2,3-triazol-1-yl][1,1'-biph
Quantité 10 mg
Solubilité Soluble to 100mM in DMSO and to 20mM in ethanol
Poids de la formule 482.53
Pureté >98%
Poids moléculaire 482.54