Learn More
RO-9187, MedChemExpress
Code produit 16456947
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16456947 5 mg
16444228 10 mg
16440567 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16456947 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10870
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
MedChemExpress RO-9187 is a potent inhibitor of HCV virus replication with an IC50 of 171 nM.
RO-9187 is a potent inhibitor of HCV virus replication with an IC50 of 171 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau RO-9187
CAS 876708-03-1
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H12N6O5
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (351.83 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 7.14 mg/mL (25.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N=C(N)C=CN1[C@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@](CO)(N=[N+]=[N-])O2
Poids moléculaire (g/mol) 284.23
Poids de la formule 284.23
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus