Learn More
RO8994, MedChemExpress
Code produit 16497216
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16497216 100 mg
16489777 5 mg
16483267 50 mg
16427258 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16497216 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY16999
MedChemExpress RO8994 is a highly potent and selective series of spiroindolinone small-molecule MDM2 inhibitor, with IC50 of 5 nM (HTRF binding assays) and 20 nM (MTT proliferation assays).
RO8994 is a highly potent and selective series of spiroindolinone small-molecule MDM2 inhibitor, with IC50 of 5 nM (HTRF binding assays) and 20 nM (MTT proliferation assays).
Spécification
Nom chimique ou matériau RO8994
CAS 1309684-94-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C31H31Cl2FN4O4
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 45 mg/mL (73.35 mM)
SMILES O=C([C@H](N[C@H]1CC(C)(C)C)[C@H](C2=CC=CC(Cl)=C2F)[C@@]31C(NC4=C3C=CC(Cl)=C4)=O)NC5=CC=C(C(N)=O)C=C5OC
Poids moléculaire (g/mol) 613.51
Poids de la formule 613.51
Pourcentage de pureté 98.95%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death