Learn More
Chlorhydrate de robénidine, 98 %, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Robenidine hydrochloride |
| Point de fusion | 252.0°C to 254.0°C |
| Quantité | 25 g |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (HPLC) |
| Poids de la formule | 370.66 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Robenidine hydrochloride
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
RUO– À des fins de recherche uniquement